Drukuj
Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
12060-100G 12060-500G 12060-1KG 12060-5G
SIAL12060-100GEA 159 PLN
SIAL12060-100G SIAL12060-500G SIAL12060-1KG SIAL12060-5G
Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium, Sigma-Aldrich®
Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium
Formuła: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Temp. topnienia: 29…34 °C
Gęstość: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00145757
Numer CAS: 63449-41-2
Numer WE (dawny EINECS): 264-151-6
Jednostka: 2923
ADR: 8,III