Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
41339.14
41339.22
41339.36
41339.14EA
286
PLN
41339.14
41339.22
41339.36
Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium
Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium
CAS No.: 63449-41-2
Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)2RCl
Physical Form: Semi-solid/solid, R=C8H17 to C18H37
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,1059
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00145757
Cationic surface active agent
Formuła:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇) Temp. topnienia: 29…34 °C Gęstość: 0.98 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145757 Numer CAS: 63449-41-2 Numer WE (dawny EINECS): 264-151-6 Jednostka: 2923 ADR: 8 III |