Drukuj
Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium alkyl distribution from C8H17 to C16H33
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
215410010 215411000 215410051
ACRO215410010EA 931 PLN
ACRO215410010 ACRO215411000 ACRO215410051
Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium alkyl distribution from C8H17 to C16H33
Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium
Formuła: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Temp. topnienia: 40 °C
Gęstość: 0.98 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00145757
Numer CAS: 8001-54-5
Numer WE (dawny EINECS): 264-151-6
Jednostka: 1759
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white to yellow Solid or thick gel (May contain yellowish-white fragments)
Infrared spectrum Conforms
Assay 95.0 to 104.0 % (on anhydrous basis)
Water ≤10.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.5 %
Total amines ≤3.6 %