Drukuj
VWR® shiroGEL Systemy Elektroforezy Poziomej
Dostawca: VWR Collection
700-0250EA 2540 PLN
700-0250 700-0253 700-0255
VWR® shiroGEL Systemy Elektroforezy Poziomej
Systemy do elektroforezy Systemy do elektroforezy poziomej
Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie oraz łatwej obsłudze, systemy elektroforezy poziomej shiroGEL oraz ich akcesoria zostały stworzone aby sprostać codziennym wymaganiom Aby zapobiec przeciekaniu aparaty oraz tacki na żel zostały odlane z grubego akrylu Przepuszczające UV tace na żel ułatwiają wizualizacje próbek Kasety chronią elektrody oraz pozwalają na łatwą wymianę Wylewanie żeli jest łatwe dzięki trwałym przegrodom uszczelniającym Łatwa wymiana grzebieni dzięki obecności otworów z boku tacy Zbudowane z dwóch części grzebienie pozwalają na regulację wysokości oraz kontrole głębokości studzienek Grzebienie dostarczane w zestawie mają 1,5 mm grubości Dostępne są różne grzebienie, włączając te kompatybilne z pipetami wielokanałowymi Pokrywa aparatu, 'EasyLift', jest łatwa do zdejmowania dzięki bocznym zapadkom Pokrywa jest wypukła aby zapobiec skraplaniu kondensatu na żel, i jest otoczona pierścieniem, który pozwala na odzyskanie kondensatu oraz utrzymanie stałego stężenia buforu.
  • Formowana, trwała konstrukcja. Gumowe bramki do wylewania żelu bez użycia taśmy. Pokrywa 'EasyLift' z systemem odzyskiwania buforu w celu utrzymania odpowiedniego stężenia
*kompatybilne z pipetami wielokanałowymi
Dodatkowe informacje: Kompletny system włączając przepuszczające UV tace na żel dostarczane są ze zbiornikiem, pokrywą, elektrodami oraz grzebieniem 1,5 mm.