Drukuj
Tetrahydrofuran-D8, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Deuterated Tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran, Tetrahydrofuran-[²H₈], THF-d8, THF-D8, Tetrahydrofuran-d8
MQ200
437727-10G 437727-1G 437727-5G
SIAL437727-10GEA 2580 PLN
SIAL437727-10G SIAL437727-1G SIAL437727-5G
Tetrahydrofuran-D8, Sigma-Aldrich®
Tetrahydrofuran-D8
Formuła: C₄D₈O
MW: 80.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 65
Temp. topnienia: –108 °C
Gęstość: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –17 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044238
Numer CAS: 1693-74-9
Numer WE (dawny EINECS): 216-898-4
Jednostka: 2056
ADR: 3 II