Drukuj
deuterowany dimetylosulfotlenek ≥99.95% (Isotopic), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03562.0009 1.03562.0005 1.03562.0010
1.03562.0009EA 747 PLN
1.03562.0009 1.03562.0005 1.03562.0010
deuterowany dimetylosulfotlenek ≥99.95% (Isotopic), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
deuterowany dimetylosulfotlenek
Formuła: D₃CS(O)CD₃
Temp. Wrzenia: 189 °C (5 mmHg)
Gęstość: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002090
Numer CAS: 2206-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 218-617-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Deuteration degree ≥ 99.95 %
Water (K. Fischer, HO + DO) ≤ 0.020 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water (NMR, HO) ≤ 0.010 %