Drukuj
deuterowany dimetylosulfotlenek 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
364650100 364650500 364651000
ACRO364650100EA 446 PLN
ACRO364650100 ACRO364650500 ACRO364651000
deuterowany dimetylosulfotlenek 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
deuterowany dimetylosulfotlenek
Formuła: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 189
Temp. topnienia: 20.2
Gęstość: 1.19 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002090
Numer CAS: 2206-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 218-617-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %