Drukuj
deuterowany dimetylosulfotlenek (99.5% D) for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
321290100 321290500 321290011
ACRO321290100EA 280 PLN
ACRO321290100 ACRO321290500 ACRO321290011
deuterowany dimetylosulfotlenek (99.5% D) for NMR spectroscopy
deuterowany dimetylosulfotlenek
Formuła: D₃CS(O)CD₃
Temp. Wrzenia: 190 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,19 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002090
Numer CAS: 2206-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 218-617-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.50 %