Drukuj
deuterowany dimetylosulfotlenek 99+ atom % D for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
174890500 174892500
ACRO174890500EA 1190 PLN
ACRO174890500 ACRO174892500
deuterowany dimetylosulfotlenek 99+ atom % D for NMR spectroscopy
deuterowany dimetylosulfotlenek
Formuła: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 189
Temp. topnienia: 20.2
Gęstość: 1.19 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002090
Numer CAS: 2206-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 218-617-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %