Drukuj
deuterowany dimetylosulfotlenek 99.9 atom % D for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
166290100 166290500 166291000
ACRO166290100EA 518 PLN
ACRO166290100 ACRO166290500 ACRO166291000
deuterowany dimetylosulfotlenek 99.9 atom % D for NMR spectroscopy
deuterowany dimetylosulfotlenek
Formuła: D₃CS(O)CD₃
Temp. Wrzenia: 189 °C (5 mmHg)
Gęstość: 1,19 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002090
Numer CAS: 2206-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 218-617-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (K.F.)
D-Enrichment ≥99.85 %
HPLC ≥96.0 %