tlenek deuteru, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
450510-100ML
450510-25ML
450510-10X0.75
SIAL450510-100MLEA
1450
PLN
SIAL450510-100ML
SIAL450510-25ML
SIAL450510-10X0.75
tlenek deuteru, Sigma-Aldrich®
tlenek deuteru
Formuła:
D₂O Temp. Wrzenia: 101,3 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00044636 Numer CAS: 7789-20-0 Numer WE (dawny EINECS): 232-148-9 Klasyfikacja Merck : 12,02984 |