Drukuj
tlenek deuteru, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL343773-100GEA 1040 PLN
SIAL343773-100G SIAL343773-25G
tlenek deuteru, Sigma-Aldrich®
tlenek deuteru
Formuła: D₂O
MW: 20 g/mol
Temp. Wrzenia: 101,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3,8 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044636
Numer CAS: 7789-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-148-9
Klasyfikacja Merck : 12,02984