Drukuj
tlenek deuteru ≥99.95% (Isotopic), MagniSolv™ for NMR spectroscopy pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03428.0010EA 470 PLN
1.03428.0010 1.03428.0100 1.03428.0005 1.03428.0009
tlenek deuteru ≥99.95% (Isotopic), MagniSolv™ for NMR spectroscopy pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
tlenek deuteru
Formuła: D₂O
MW: 20 g/mol
Temp. Wrzenia: 101,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3,8 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044636
Numer CAS: 7789-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-148-9
Klasyfikacja Merck : 12,02984
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Deuteration degree ≥ 99.95 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test