Drukuj
tlenek deuteru 100.0 atom % D NMR
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Water-D2, Heavy water
166310100 166310500 166311000
ACRO166310100EA 406 PLN
ACRO166310100 ACRO166310500 ACRO166311000
tlenek deuteru 100.0 atom % D NMR
tlenek deuteru
Formuła: D₂O
MW: 20 g/mol
Temp. Wrzenia: 101.3
Temp. topnienia: 3.8
Gęstość: 1.105 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044636
Numer CAS: 7789-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-148-9
Klasyfikacja Merck : 12,02984
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.95 %
Melting point 150 to 156 °C
HPLC ≥96.0 %