Drukuj
tlenek deuteru 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
166300100 166301000 166300010
ACRO166300100EA 203 PLN
ACRO166300100 ACRO166301000 ACRO166300010
tlenek deuteru 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
tlenek deuteru
Formuła: D₂O
Temp. Wrzenia: 101,3 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,105 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044636
Numer CAS: 7789-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-148-9
Klasyfikacja Merck : 12,02984
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Melting point 69 to 77 °C
GC ≥96.0 %