Drukuj
Nitrobenzen-D5, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Nitrobenzene-[²H₅]
M-Clarity™ quality level = MQ200
151955-25G 151955-5G
SIAL151955-25GEA 1070 PLN
SIAL151955-25G SIAL151955-5G
Nitrobenzen-D5, Sigma-Aldrich®
Nitrobenzen-D5
Formuła: C₆D₅NO₂
MW: 128.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 211
Temp. topnienia: 5
Gęstość: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 88
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044415
Numer CAS: 4165-60-0
Numer WE (dawny EINECS): 224-014-3
Jednostka: 1662
ADR: 6.1 II