Drukuj
Chlorobenzen-D5, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Chlorobenzene-[²H₅], Phenylchloride-D5
MQ200
176605-1G 176605-5G
SIAL176605-1GEA 556 PLN
SIAL176605-1G SIAL176605-5G
Chlorobenzen-D5, Sigma-Aldrich®
Chlorobenzen-D5
Formuła: C₆D₅Cl
MW: 117.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 130
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000531
Numer CAS: 3114-55-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-482-0
Jednostka: 1134
ADR: 3 III