Drukuj

n-Heksan-D14, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo

Synonim: Hexane-D14, n-Hexane-[²H₁₄]

MQ200

303003-1G 303003-5G
SIAL303003-1GEA 849 PLN
SIAL303003-1G SIAL303003-5G
n-Heksan-D14, Sigma-Aldrich®
n-Heksan-D14
Formuła: D₃C(CD₂)₄CD₃
MW: 100.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 69
Temp. topnienia: –94.3 °C
Gęstość: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037562
Numer CAS: 21666-38-6
Jednostka: 1208
ADR: 3 II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR