Drukuj
Siarczan(VI) dimetylu-D6, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
164526-10G 164526-1G
SIAL164526-10GEA 2230 PLN
SIAL164526-10G SIAL164526-1G
Siarczan(VI) dimetylu-D6, Sigma-Aldrich®
Siarczan(VI) dimetylu-D6
Formuła: D₃CS(O)₂CD₃
Temp. Wrzenia: 188 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –32 °C
Gęstość: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 15199-43-6
Numer WE (dawny EINECS): 239-257-0
Jednostka: 1595
ADR: 6.1,I