Drukuj
Metanol-D1, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
550574-100G 550574-25G
SIAL550574-100GEA 900 PLN
SIAL550574-100G SIAL550574-25G
Metanol-D1, Sigma-Aldrich®
Metanol-D1
Formuła: CH₃DO
Temp. Wrzenia: 64,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044213
Numer CAS: 1455-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-933-0
Jednostka: 1230
ADR: 3,II