Drukuj
Metanol-D4, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
611646-10G 611646-25G
SIAL611646-10GEA 769 PLN
SIAL611646-10G SIAL611646-25G
Metanol-D4, Sigma-Aldrich®
Metanol-D4
Formuła: D₃COD
Temp. Wrzenia: 65,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044637
Numer CAS: 811-98-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-378-6
Jednostka: 1230
ADR: 3,II