Drukuj
Metanol-D3, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy-D3
M-Clarity™ quality level = MQ200
343854-10G 343854-1G 343854-5G
SIAL343854-10GEA 1820 PLN
SIAL343854-10G SIAL343854-1G SIAL343854-5G
Metanol-D3, Sigma-Aldrich®
Metanol-D3
Formuła: D₃COH
MW: 35.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 64.5
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055877
Numer CAS: 1849-29-2
Numer WE (dawny EINECS): 217-435-9
Jednostka: 1230
ADR: 3 II