Drukuj
Jodometan-D3 (99.5% D) stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl iodide-D3, Iodomethane-[²H₃]
M-Clarity™ quality level = MQ100
176036-1G 176036-25G 176036-50G 176036-5G
SIAL176036-1GEA 237 PLN
SIAL176036-1G SIAL176036-25G SIAL176036-50G SIAL176036-5G
Jodometan-D3 (99.5% D) stabilised, Sigma-Aldrich®
Jodometan-D3
Formuła: D₃CI
MW: 144.92 g/mol
Temp. Wrzenia: 42
Gęstość: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001074
Numer CAS: 865-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-744-5
Jednostka: 2644
ADR: 6.1 I