Drukuj
Kwas trifluoroctowy-D (99.5% D) for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
325310100 325310250 325311000
ACRO325310100EA 418 PLN
ACRO325310100 ACRO325310250 ACRO325311000
Kwas trifluoroctowy-D (99.5% D) for NMR spectroscopy
Kwas trifluoroctowy-D
Formuła: F₃CCOOD
Temp. Wrzenia: 75 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1,5 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044563
Numer CAS: 599-00-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-961-2
Jednostka: 2699
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %