Drukuj
Kwas trifluoroctowy-D Isotope_(99% D) NMR
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: TFA-D
166400050 166400100 166400250 166401000
ACRO166400050EA 185 PLN
ACRO166400050 ACRO166400100 ACRO166400250 ACRO166401000
Kwas trifluoroctowy-D Isotope_(99% D) NMR
Kwas trifluoroctowy-D
Formuła: F₃CCOOD
MW: 115.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 75 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1.5 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044563
Numer CAS: 599-00-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-961-2
Jednostka: 2699
ADR: 8 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %
GC ≥96.0 %