Drukuj
N,N-Dimetyloformamid-D7 (99.5% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.11656.0009 1.11656.0001
1.11656.0009EA 3670 PLN
1.11656.0009 1.11656.0001
N,N-Dimetyloformamid-D7 (99.5% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetyloformamid-D7
Formuła: DCOON(CD₃)₂
Temp. Wrzenia: 152 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003286
Numer CAS: 4472-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 224-745-8
Jednostka: 2265
ADR: 3,