Drukuj
N,N-Dimetyloformamid-D7 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DMF-D7
183600010 183600100
ACRO183600010EA 465 PLN
ACRO183600010 ACRO183600100
N,N-Dimetyloformamid-D7 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
N,N-Dimetyloformamid-D7
Formuła: DCOON(CD₃)₂
MW: 80.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 152
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 1.03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 58
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003286
Numer CAS: 4472-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 224-745-8
Jednostka: 2265
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
D-Enrichment ≥99.4 %