Drukuj
Pirydyna-D5, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
532967-25G 532967-5G
SIAL532967-25GEA 2160 PLN
SIAL532967-25G SIAL532967-5G
Pirydyna-D5, Sigma-Aldrich®
Pirydyna-D5
Formuła: C₅D₅N
Temp. Wrzenia: 114,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –41 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044639
Numer CAS: 7291-22-7
Numer WE (dawny EINECS): 230-720-2
Jednostka: 1282
ADR: 3,II