Drukuj
deuterowany dimetylosulfotlenek 99.9 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
181150100 181150250 181150500
ACRO181150100EA 379 PLN
ACRO181150100 ACRO181150250 ACRO181150500
deuterowany dimetylosulfotlenek 99.9 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
deuterowany dimetylosulfotlenek
Formuła: D₃CS(O)CD₃
Temp. Wrzenia: 189 °C (5 mmHg)
Gęstość: 1,19 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002090
Numer CAS: 2206-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 218-617-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %
HPLC ≥96.0 %