Drukuj
deuterowany dimetylosulfotlenek 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
351450100 351450250 351451000
ACRO351450100EA 406 PLN
ACRO351450100 ACRO351450250 ACRO351451000
deuterowany dimetylosulfotlenek 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
deuterowany dimetylosulfotlenek
Formuła: D₃CS(O)CD₃
Temp. Wrzenia: 190 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,19 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002090
Numer CAS: 2206-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 218-617-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %
TMS 0.02 to 0.04 %