Drukuj
Toluen-D8, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metylobenzen-D8
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL471399-25GEA 1350 PLN
SIAL471399-25G SIAL471399-5G
Toluen-D8, Sigma-Aldrich®
Toluen-D8
Formuła: C₆D₅CD₃
MW: 100,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044638
Numer CAS: 2037-26-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-009-5
Jednostka: 1294
ADR: 3,II