Drukuj
Toluen-D8 99.5 atom % D + 0.03% (v/v) TMS NMR
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metylobenzen-D8
351500050 351500250
ACRO351500050EA 368 PLN
ACRO351500050 ACRO351500250
Toluen-D8 99.5 atom % D + 0.03% (v/v) TMS NMR
Toluen-D8
Formuła: C₆D₅CD₃
MW: 100.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044638
Numer CAS: 2037-26-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-009-5
Jednostka: 1294
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.4 %