Drukuj
Chloroform-D1 for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
151831-100G 151831-250G 151831-50G
SIAL151831-100GEA 334 PLN
SIAL151831-100G SIAL151831-250G SIAL151831-50G
Chloroform-D1 for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Chloroform-D1
Formuła: CDCl₃
Temp. Wrzenia: 60,8 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000827
Numer CAS: 865-49-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-742-4
Jednostka: 1888
ADR: 6.1,III