Drukuj
Chloroform-D1 99.8 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
166260250 166260500 166261000 166262500
ACRO166260250EA 178 PLN
ACRO166260250 ACRO166260500 ACRO166261000 ACRO166262500
Chloroform-D1 99.8 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Formuła: CDCl₃
Temp. Wrzenia: 60,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000827
Numer CAS: 865-49-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-742-4
Jednostka: 1888
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.9 to 1.1 v/v%