Drukuj
Chloroform-D1 stabilised for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Stabilizacja: Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ100
431915-10ML 431915-50ML
SIAL431915-10MLEA 376 PLN
SIAL431915-10ML SIAL431915-50ML
Chloroform-D1 stabilised for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Chloroform-D1
Formuła: CDCl₃
Temp. Wrzenia: 60,8 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000827
Numer CAS: 865-49-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-742-4
Jednostka: 1888
ADR: 6.1,III