Drukuj
Chloroform-D1 ≥99.8% (Isotopic) with TMS (0.03 vol.%) stabilised, MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03296.0025 1.03296.0100 1.03296.0500
1.03296.0025EA 199 PLN
1.03296.0025 1.03296.0100 1.03296.0500
Chloroform-D1 ≥99.8% (Isotopic) with TMS (0.03 vol.%) stabilised, MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Chloroform-D1
Formuła: CDCl₃
MW: 120.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 60.8
Temp. topnienia: 60.8 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000827
Numer CAS: 865-49-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-742-4
Jednostka: 1888
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Deuteration degree ≥ 99.8 %
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.01 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) 0.0003
Performance test (NMR-spectrum) passes test