Drukuj
Eter naftowy, 40…65 °C, anhydrous, TECHNICAL (max. 0.01% aromatic hydrocarbons)
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: benzyna lakowa
23837.325EA 281 PLN
23837.325 23837.291 23837.360 23837.462 23837.553
Eter naftowy, 40…65 °C, anhydrous, TECHNICAL (max. 0.01% aromatic hydrocarbons)
Eter naftowy
Temp. Wrzenia: 40…65 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9
Jednostka: 1268
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Distillation range 40 - 65 °C