Eter naftowy, 40…60 °C, PESTINORM® do analiz pozostalosci pestycydów
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
benzyna lakowa
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83663.320EA
371
PLN
83663.320
Eter naftowy, 40…60 °C, PESTINORM® do analiz pozostalosci pestycydów
Eter naftowy
Temp. Wrzenia:
40…60 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,645…0.665 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –40 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081849 Numer CAS: 64742-49-0 Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9 Jednostka: 1268 ADR: 3,II REACH: 01-2119474679-18 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Boiling range (40-60°C) (Vol %) | Min. 90% |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0,02 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |