Drukuj
Eter naftowy, 40…60 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS analytical reagent (max. 0.01% aromatic hydrocarbons)
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: benzyna lakowa
23835.294EA 224 PLN
23835.294 23835.328 23835.460 23835.556 23835.363
Eter naftowy, 40…60 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS analytical reagent (max. 0.01% aromatic hydrocarbons)
Eter naftowy
Temp. Wrzenia: 40…60 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,645…0.665 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9
Jednostka: 1268
ADR: 3,II
REACH: 01-2119474679-18
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Bromine value Max. 1
Colouration Max. 10 APHA
Boiling range (40-60°C) (Vol %) Min. 90%
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Benzene Max. 100 ppm
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.2 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.3 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.03 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test