Drukuj
Eter naftowy, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: benzyna lakowa
23826.293EA 230 PLN
23826.293 23826.327 23826.464 23826.360 23826.550
Eter naftowy, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Eter naftowy
Temp. Wrzenia: 40…60 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0.645…0.665 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9
Jednostka: 1268
ADR: 3 II
REACH: 01-2119474679-18
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Bromine index Max. 1
boiling range (40-60 °C) 75% min.
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Benzene Max. 0.15 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 0.015 %