Drukuj
Eter naftowy, 40…60 °C, CHROMASOLV™ Pest_Residual, hydrogen treated naphtha_low boiling pt, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: benzyna lakowa
34491-45L 34491-7L 34491-1L 34491-6X1L 34491-4X2.5L
34491-45LEA 14660 PLN
34491-45L 34491-7L 34491-1L 34491-6X1L 34491-4X2.5L
Eter naftowy, 40…60 °C, CHROMASOLV™ Pest_Residual, hydrogen treated naphtha_low boiling pt, Riedel-de Haën™
Eter naftowy
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Temp. Wrzenia: 40…60 °C (1.013 hPa)
Gęstość: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 309-852-0
Jednostka: 3295
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l