Drukuj
Eter naftowy, 40…60 °C ≥75%, Puriss., meets analytical specification of DAB, low boiling point hydrogen treated naphtha, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
24587-1L 24587-2.5L 24587-25L 24587-4X5L 24587-5L 24587-4X2.5L
24587-1LEA 305 PLN
24587-1L 24587-2.5L 24587-25L 24587-4X5L 24587-5L 24587-4X2.5L
Eter naftowy, 40…60 °C ≥75%, Puriss., meets analytical specification of DAB, low boiling point hydrogen treated naphtha, Riedel-de Haën™
Eter naftowy
UNSPSC Code: 12191502
Temp. Wrzenia: 40…60 °C (1,013 hPa)
Gęstość: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9
Jednostka: 3295
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Boiling range 40-60 °C Min. 75 %
Density (D 20/20) 0.642 - 0.656
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Benzene (GC) Max. 0.001 %
S-compounds (as S) Max. 0.005 %
Appearance complying
Acidity or alkalinity complying
n-Hexane (GC) Max. 2 %
Reaction against H₂SO₄ complying
Tetraethyl lead complying
S-compounds, reducing matters complying