Drukuj
Eter naftowy, 40…60 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: benzyna lakowa
8240.9025EA 2400 PLN
8240.9025 8240.5000 8240.9200 8240.1000
Eter naftowy, 40…60 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Eter naftowy
Temp. Wrzenia: 40…60 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9
Jednostka: 1268
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance passes test
Appearance at 0°C passes test
Distillation Range 40 - 65 °C
Residue after Evaporation max. 0.002 %