Drukuj
sita molekularne (cząsteczkowe) A5, (0,5 nm, 5 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
208620-1KG 208620-5KG
208620-1KGEA 1090 PLN
208620-1KG 208620-5KG
sita molekularne (cząsteczkowe) A5, (0,5 nm, 5 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
sita molekularne (cząsteczkowe) A5, (0,5 nm, 5 Å)
Numer MDL: MFCD00131613
Numer CAS: 69912-79-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %