Drukuj
sita molekularne (cząsteczkowe) A5, (0,5 nm, 5 Å), grudki, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
87955.A1 87955.A7 87955.30
87955.A1EA 1010 PLN
87955.A1 87955.A7 87955.30
sita molekularne (cząsteczkowe) A5, (0,5 nm, 5 Å), grudki, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
sita molekularne (cząsteczkowe) A5, (0,5 nm, 5 Å)
Numer MDL: MFCD00131613
Numer CAS: 69912-79-4