Drukuj
sita molekularne (cząsteczkowe) A5, (0,5 nm, 5 Å) 4-8 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
197285000 197280025
ACRO197285000EA 390 PLN
ACRO197285000 ACRO197280025
sita molekularne (cząsteczkowe) A5, (0,5 nm, 5 Å) 4-8 mesh
sita molekularne (cząsteczkowe) A5, (0,5 nm, 5 Å)
Numer MDL: MFCD00131613
Numer CAS: 69912-79-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Beads
Particle size 4 to 8 mesh
Bulk density 660 to 780 g/l
Residual water ≤2 % (550°C)
Water adsorption ≥20 % (60% rH)