sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
334294-1KG
334294-5KG
334294-1KGEA
1210
PLN
334294-1KG
334294-5KG
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
Temp. topnienia:
400 °C Gęstość: 2.0 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00131613 Numer CAS: 70955-01-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Diameter | 3.2 mm |
Form | pellets |
Granulation | complying |
Pore Size (Ång Ström) | 4 |