Drukuj
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 4 - 8 mesh, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
208590-1KG 208590-5KG
208590-1KGEA 1080 PLN
208590-1KG 208590-5KG
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 4 - 8 mesh, Fluka™
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
Temp. topnienia: 400 °C
Gęstość: 2,0 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131613
Numer CAS: 70955-01-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form beads
Grain size 4 - 8 mesh Min. 95 %