Drukuj
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), beads Reag. Ph. Eur. 2 mm, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05708.0250 1.05708.1000 1.05708.9010
1.05708.0250EA 599 PLN
1.05708.0250 1.05708.1000 1.05708.9010
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), beads Reag. Ph. Eur. 2 mm, Supelco®
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
Gęstość: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03457537
Numer CAS: 70955-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-283-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 700 - 750 kg/m3
Grade Reag. Ph Eur
Synonyms Sodium aluminium silicate