sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
L05466.30
L05466.0B
L05466.0I
L05466.30EA
367
PLN
L05466.30
L05466.0B
L05466.0I
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0
MDL No.: MFCD00131613
Gęstość:
1.1…2.2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03457537 Numer CAS: 70955-01-0 |